2-(Aminomethyl)-5-fluoropyridine dihydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (5-Fluoropyridin-2-yl)methylamine dihydrochloride
PC403223-1G
APOSPC403223-1GEA 619 EUR InStock
APOSPC403223-1G
2-(Aminomethyl)-5-fluoropyridine dihydrochloride
2-(Aminomethyl)-5-fluoropyridine dihydrochloride
Formule: C₆H₇FN₂·2ClH
MW: 199,053 g/mol
Point de fusion: 237…239 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16988819
Numéro CAS: 859164-78-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité