4-Bromo-6-fluoroquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
PC404567-1G
APOSPC404567-1GEA 68.3 EUR InStock
APOSPC404567-1G
4-Bromo-6-fluoroquinoline
4-Bromo-6-fluoroquinoline
Formule: C₉H₅BrFN
MW: 226,0500 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09261094
Numéro CAS: 661463-17-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité