4-Amino-3-bromo-6-fluoroquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
PC404608-1G
APOSPC404608-1GEA 509 EUR InStock
APOSPC404608-1G
4-Amino-3-bromo-6-fluoroquinoline
4-Amino-3-bromo-6-fluoroquinoline
Formule: C₉H₆BrFN₂
MW: 241,06 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13619792
Numéro CAS: 1065088-21-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité