4-Bromo-3-chloro-5,8-difluoro-2-methylquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
PC404616-1G
APOSPC404616-1GEA 525 EUR InStock
APOSPC404616-1G
4-Bromo-3-chloro-5,8-difluoro-2-methylquinoline
4-Bromo-3-chloro-5,8-difluoro-2-methylquinoline
Formule: C₁₀H₅BrClF₂N
MW: 292,507 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20036486
Numéro CAS: 1333252-68-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité