1-Methoxy-4-(pentafluorosulphanyl)benzene
Fournisseur: Apollo Scientific
PC405523-1G
APOSPC405523-1GEA 669 EUR InStock
APOSPC405523-1G
1-Methoxy-4-(pentafluorosulphanyl)benzene
1-Methoxy-4-(pentafluorosulphanyl)benzene
Formule: C₇H₇F₅OS
MW: 234,187 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16660964
Numéro CAS: 852469-75-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité