3-Chloro-4-fluoroanisole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloro-1-fluoro-4-methoxybenzene
PC4082-1G
APOSPC4082-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC4082-1G
3-Chloro-4-fluoroanisole 98%
3-Chloro-4-fluoroanisole
Formule: C₇H₆ClFO
MW: 160,58 g/mol
Point d'ébullition: 189 °C
Densité: 1.265 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070778
Numéro CAS: 202925-07-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité