3-(4-Fluoro-benzenesulphinylmethyl)-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
PC408334-500MG
APOSPC408334-500MGEA 430 EUR InStock
APOSPC408334-500MG
3-(4-Fluoro-benzenesulphinylmethyl)-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
3-(4-Fluoro-benzenesulphinylmethyl)-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formule: C₁₇H₂₄FNO₃S
MW: 341,441 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18837560
Numéro CAS: 1289385-79-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité