1-(3-Fluoro-benzyl)-2-(piperidin-4-ylmethoxy)-1H-benzoimidazole hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(3-Fluorobenzyl)-2-(piperidin-4-ylmethoxy)-1H-benzo[d]imidazole hydrochloride
PC408409-500MG
APOSPC408409-500MGEA 735 EUR InStock
APOSPC408409-500MG
1-(3-Fluoro-benzyl)-2-(piperidin-4-ylmethoxy)-1H-benzoimidazole hydrochloride
1-(3-Fluoro-benzyl)-2-(piperidin-4-ylmethoxy)-1H-benzoimidazole hydrochloride
Formule: C₂₀H₂₂FN₃O·ClH
MW: 375,868 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22631652
Numéro CAS: 1417792-99-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité