3-(Pentafluoroethyl)benzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
PC408824-1G
APOSPC408824-1GEA 1440 EUR InStock
APOSPC408824-1G
3-(Pentafluoroethyl)benzonitrile
3-(Pentafluoroethyl)benzonitrile
Formule: C₉H₄F₅N
MW: 221,127 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28122882
Numéro CAS: 1823246-09-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité