4-(3-Fluorophenoxy)benzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
PC410057-1G
APOSPC410057-1GEA 386 EUR InStock
APOSPC410057-1G
4-(3-Fluorophenoxy)benzonitrile
4-(3-Fluorophenoxy)benzonitrile
Formule: C₁₃H₈FNO
MW: 213,207 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08559040
Numéro CAS: 877149-18-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité