[5-Cyclopropyl-3-(difluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC410303-1G
APOSPC410303-1GEA 828 EUR InStock
APOSPC410303-1G
[5-Cyclopropyl-3-(difluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetic acid
[5-Cyclopropyl-3-(difluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetic acid
Formule: C₉H₁₀F₂N₂O₂
MW: 216,185 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04967182
Numéro CAS: 1002032-66-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité