2-[5-Cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanehydrazide
Fournisseur: Apollo Scientific
PC410355-1G
APOSPC410355-1GEA 386 EUR InStock
APOSPC410355-1G
2-[5-Cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanehydrazide
2-[5-Cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanehydrazide
Formule: C₁₀H₁₃F₃N₄O
MW: 262,232 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03419748
Numéro CAS: 1005650-83-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité