2-Fluoro-6-methylphenylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (2-Fluoro-6-methylphenyl)boronic acid
PC412449-1G
APOSPC412449-1GEA 104 EUR InStock
APOSPC412449-1G
2-Fluoro-6-methylphenylboronic acid
2-Fluoro-6-methylphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BFO₂
MW: 153,947 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13194360
Numéro CAS: 887471-69-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité