5-Chloro-2,4-difluoro-6-methylpyrimidine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Chloro-2,4-difluoro-6-methyl-1,3-diazine
PC4191-1G
APOSPC4191-1GEA 234 EUR InStock
APOSPC4191-1G
5-Chloro-2,4-difluoro-6-methylpyrimidine 98%
5-Chloro-2,4-difluoro-6-methylpyrimidine
Formule: C₅H₃ClF₂N₂
MW: 164,541 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036058
Numéro CAS: 72630-78-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité