3-Azetidineacetic acid trifluoroacetate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC420016-1G
APOSPC420016-1GEA 183 EUR InStock
APOSPC420016-1G
3-Azetidineacetic acid trifluoroacetate 95%
3-Azetidineacetic acid trifluoroacetate
Formule: C₅H₉NO₂·CF₃CO₂H
MW: 229,154 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27986865
Numéro CAS: 1202076-02-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité