2-(3,4-Difluorophenyl)-2'-fluoroacetophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
PC421003-1G
APOSPC421003-1GEA 364 EUR InStock
APOSPC421003-1G
2-(3,4-Difluorophenyl)-2'-fluoroacetophenone
2-(3,4-Difluorophenyl)-2'-fluoroacetophenone
Formule: C₁₄H₉F₃O
MW: 250,216 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24969058
Numéro CAS: 1519952-50-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité