4-(Trifluoromethyl)piperidin-4-ol hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
PC430139-1G
APOSPC430139-1GEA 865 EUR InStock
APOSPC430139-1G
4-(Trifluoromethyl)piperidin-4-ol hydrochloride
4-(Trifluoromethyl)piperidin-4-ol hydrochloride
Formule: C₆H₁₀F₃NO·ClH
MW: 205,606 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12755740
Numéro CAS: 1193389-14-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité