5-(Methoxycarbonyl)-1-(4-fluorobenzyl)-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC430584-100MG
APOSPC430584-100MGEA 567 EUR InStock
APOSPC430584-100MG
5-(Methoxycarbonyl)-1-(4-fluorobenzyl)-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-3-carboxylic acid
5-(Methoxycarbonyl)-1-(4-fluorobenzyl)-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₇H₁₃FN₂O₄
MW: 328,295 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14585350
Numéro CAS: 932396-34-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité