2-Fluoro-9H-carbazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC440015-100MG
APOSPC440015-100MGEA 535 EUR InStock
APOSPC440015-100MG
2-Fluoro-9H-carbazole
2-Fluoro-9H-carbazole
Formule: C₁₂H₈FN
MW: 185,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09033508
Numéro CAS: 391-53-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité