Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Chloro-N-(6-chloro-4-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-benzamide

Fournisseur: Apollo Scientific

PC446046-100MG
APOSPC446046-100MGEA 201 EUR InStock
APOSPC446046-100MG
4-Chloro-N-(6-chloro-4-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-benzamide
4-Chloro-N-(6-chloro-4-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-benzamide


Formule: C₁₃H₇Cl₂F₃N₂O
MW: 335,109 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19981226
Numéro CAS: 1311278-37-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité