2-(6-Chloro-4-trifluoromethyl-pyridin-2-ylsulphanyl)-N-ethyl-acetamide
Fournisseur: Apollo Scientific
PC446078-100MG
APOSPC446078-100MGEA 265 EUR InStock
APOSPC446078-100MG
2-(6-Chloro-4-trifluoromethyl-pyridin-2-ylsulphanyl)-N-ethyl-acetamide
2-(6-Chloro-4-trifluoromethyl-pyridin-2-ylsulphanyl)-N-ethyl-acetamide
Formule: C₁₀H₁₀ClF₃N₂OS
MW: 298,712 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24386177
Numéro CAS: 1431555-22-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité