Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Fluoronicotinic acid tert-butyl ester 95+%

Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 6-fluoronicotinate

PC446137-1G
APOSPC446137-1GEA 497 EUR InStock
APOSPC446137-1G
6-Fluoronicotinic acid tert-butyl ester 95+%
6-Fluoronicotinic acid tert-butyl ester


Formule: C₁₀H₁₂FNO₂
MW: 197,206 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26743533
Numéro CAS: 676560-01-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité