2-Fluoroisonicotinic acid tert-butyl ester 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC446138-1G
APOSPC446138-1GEA 598 EUR InStock
APOSPC446138-1G
2-Fluoroisonicotinic acid tert-butyl ester 95+%
2-Fluoroisonicotinic acid tert-butyl ester
Formule: C₁₀H₁₂FNO₂
MW: 197,206 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18897596
Numéro CAS: 1339544-40-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité