Cyclopentyl(4-fluorobenzyl)amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-(4-Fluorobenzyl)cyclopentylamine
PC449024-1G
APOSPC449024-1GEA 873 EUR InStock
APOSPC449024-1G
Cyclopentyl(4-fluorobenzyl)amine
Cyclopentyl(4-fluorobenzyl)amine
Formule: C₁₂H₁₆FN
MW: 193,265 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03724763
Numéro CAS: 85952-73-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité