4-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-4-piperidinol hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
PC449025-1G
APOSPC449025-1GEA 960 EUR InStock
APOSPC449025-1G
4-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-4-piperidinol hydrochloride
4-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-4-piperidinol hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₄F₃NO₂·ClH
MW: 297,701 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28108997
Numéro CAS: 871112-40-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité