3-Bromo-2,3,3-trifluoropropene
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450080-1G
APOSPC450080-1GEA 236 EUR InStock
APOSPC450080-1G
3-Bromo-2,3,3-trifluoropropene
3-Bromo-2,3,3-trifluoropropene
Formule: C₃H₂BrF₃
MW: 174,947 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18074337
Numéro CAS: 220626-19-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité