Hexakis(1H,1H-nonafluoropentoxy)phosphazene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC450176-1G
APOSPC450176-1GEA 911 EUR InStock
APOSPC450176-1G
Hexakis(1H,1H-nonafluoropentoxy)phosphazene 95%
Hexakis(1H,1H-nonafluoropentoxy)phosphazene
Formule: C₃₀H₁₂F₅₄N₃O₆P₃
MW: 1629,268 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22124073
Numéro CAS: 1365808-69-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité