2-(Trimethylsilyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Trifluoromethanesulphonic acid 2-(Trimethylsilyl)phenyl Ester, 2-(Trimethylsilyl)phenyl Triflate
PC450251-5G
APOSPC450251-5GEA 94.4 EUR InStock
APOSPC450251-5G
2-(Trimethylsilyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
2-(Trimethylsilyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₁₀H₁₃F₃O₃SSi
MW: 298,35 g/mol
Point d'ébullition: 70 °C/2mmHg
Densité: 1.229 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 96 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00799598
Numéro CAS: 88284-48-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité