O-(2,2,2-Trifluoroethyl)hydroxylamine hydrochloride 93%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC450259-250MG
APOSPC450259-250MGEA 139 EUR InStock
APOSPC450259-250MG
O-(2,2,2-Trifluoroethyl)hydroxylamine hydrochloride 93%
O-(2,2,2-Trifluoroethyl)hydroxylamine hydrochloride
Formule: C₂H₄F₃NO·ClH
MW: 151,515 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13196692
Numéro CAS: 68401-66-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité