1H,1H,7H-Perfluoroheptyl 1H,1H,2H,2H-perfluorohexyl carbonate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450376-25G
APOSPC450376-25GEA 1540 EUR InStock
APOSPC450376-25G
1H,1H,7H-Perfluoroheptyl 1H,1H,2H,2H-perfluorohexyl carbonate
1H,1H,7H-Perfluoroheptyl 1H,1H,2H,2H-perfluorohexyl carbonate
Formule: C₁₄H₇F₂₁O₃
MW: 622,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28334369
Numéro CAS: 1980085-58-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité