2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl isopropyl carbonate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450436-25G
APOSPC450436-25GEA 1540 EUR InStock
APOSPC450436-25G
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl isopropyl carbonate
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl isopropyl carbonate
Formule: C₈H₉F₇O₃
MW: 286,144 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28334411
Numéro CAS: 1923065-19-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité