sec-Butyl hexafluoroisopropyl carbonate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450483-25G
APOSPC450483-25GEA 1540 EUR InStock
APOSPC450483-25G
sec-Butyl hexafluoroisopropyl carbonate
sec-Butyl hexafluoroisopropyl carbonate
Formule: C₈H₁₀F₆O₃
MW: 268,154 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28334454
Numéro CAS: 1923065-41-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité