3-Carbamoyl-4-fluorobenzeneboronic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(Aminocarbonyl)-4-fluorophenylboronic acid, (3-Carbamoyl-4-fluorophenyl)boronic acid
PC4611-1G
APOSPC4611-1GEA 261 EUR InStock
APOSPC4611-1G
3-Carbamoyl-4-fluorobenzeneboronic acid 97%
3-Carbamoyl-4-fluorobenzeneboronic acid
Formule: C₇H₇BFNO₃
MW: 182,95 g/mol
Point de fusion: 257…259 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08235053
Numéro CAS: 874219-34-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité