2-(Trifluoromethyl)pyridin-4-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyridine
PC49312-1G
APOSPC49312-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC49312-1G
2-(Trifluoromethyl)pyridin-4-ol
2-(Trifluoromethyl)pyridin-4-ol
Formule: C₆H₄F₃NO
MW: 163,10 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01571202
Numéro CAS: 170886-13-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité