2,6-Dichloro-4-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1,3-Dichloro-2-[2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-5-fluorobenzene
PC502809-1G
APOSPC502809-1GEA 1180 EUR InStock
APOSPC502809-1G
2,6-Dichloro-4-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
2,6-Dichloro-4-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formule: C₁₃H₄Cl₂F₆O
MW: 361,067 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31630051
Numéro CAS: 2244084-83-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité