1,3-Diethynyl-5-(trifluoromethyl)benzene
Fournisseur: Apollo Scientific
PC50555-5G
APOSPC50555-5GEA 1690 EUR InStock
APOSPC50555-5G
1,3-Diethynyl-5-(trifluoromethyl)benzene
1,3-Diethynyl-5-(trifluoromethyl)benzene
Formule: C₁₁H₅F₃
MW: 194,153 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 1622871-80-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité