1,3-Diethynyl-5-(trifluoromethoxy)benzene
Fournisseur: Apollo Scientific
PC50556-5G
APOSPC50556-5GEA 1690 EUR InStock
APOSPC50556-5G
1,3-Diethynyl-5-(trifluoromethoxy)benzene
1,3-Diethynyl-5-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₁₁H₅F₃O
MW: 210,152 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité