2,2,2-Trifluoro-N-[3-(hydroxymethyl)phenyl]acetamide
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510198-5G
APOSPC510198-5GEA 815 EUR InStock
APOSPC510198-5G
2,2,2-Trifluoro-N-[3-(hydroxymethyl)phenyl]acetamide
2,2,2-Trifluoro-N-[3-(hydroxymethyl)phenyl]acetamide
Formule: C₉H₈F₃NO₂
MW: 219,161 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07330486
Numéro CAS: 324560-66-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité