4-[5-(Difluoromethyl)-2-thienyl]-3-fluoro-phenol
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520209-1G
APOSPC520209-1GEA 2280 EUR InStock
APOSPC520209-1G
4-[5-(Difluoromethyl)-2-thienyl]-3-fluoro-phenol
4-[5-(Difluoromethyl)-2-thienyl]-3-fluoro-phenol
Formule: C₁₁H₇F₃OS
MW: 244,233 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29767689
Numéro CAS: 2090262-42-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité