1-[2-(2,4-Difluorophenyl)-2,3-epoxypropyl]-1H-1,2,4-triazole methanesulphonate 90%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-[2-(2,4-Difluorophenyl)-oxiranyl]-methyl-1H-1,2,4-triazolemonomethanesulphonate, 2-(2,4-Difluorophenyl)-2,3-epoxy-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propane methanesulphonate salt, 2-[[(2,4-Difluorophenyl)-2-oxiranyl]methyl]-1H-1,2,4-triazole methanesulphonate
PC520675-25G
APOSPC520675-25GEA 582 EUR InStock
APOSPC520675-25G
1-[2-(2,4-Difluorophenyl)-2,3-epoxypropyl]-1H-1,2,4-triazole methanesulphonate 90%
1-[2-(2,4-Difluorophenyl)-2,3-epoxypropyl]-1H-1,2,4-triazole methanesulphonate
Formule: C₁₂H₁₃F₂N₃O₄S
MW: 333,31 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11111978
Numéro CAS: 86386-77-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité