(2-Bromophenyl)-(2,2-difluorocyclopropyl)methanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520848-100MG
APOSPC520848-100MGEA 451 EUR InStock
APOSPC520848-100MG
(2-Bromophenyl)-(2,2-difluorocyclopropyl)methanol 95%
(2-Bromophenyl)-(2,2-difluorocyclopropyl)methanol
Formule: C₁₀H₉BrF₂O
MW: 263,079 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20492607
Numéro CAS: 1350637-25-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité