5-Oxo-5-(3-trifluoromethylphenyl)valeric acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC53173-2G
APOSPC53173-2GEA 1410 EUR InStock
APOSPC53173-2G
5-Oxo-5-(3-trifluoromethylphenyl)valeric acid
5-Oxo-5-(3-trifluoromethylphenyl)valeric acid
Formule: C₁₂H₁₁F₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02260917
Numéro CAS: 502650-98-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité