3-Bromo-6-(difluoromethyl)pyridin-2-amine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC535054-250MG
APOSPC535054-250MGEA 250 EUR InStock
APOSPC535054-250MG
3-Bromo-6-(difluoromethyl)pyridin-2-amine 97%
3-Bromo-6-(difluoromethyl)pyridin-2-amine
Formule: C₆H₅BrF₂N₂
MW: 223,018 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD25476828
Numéro CAS: 1805028-09-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité