Methyl 5-chloro-2-fluoro-4-hydroxybenzoate ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC540017-250MG
APOSPC540017-250MGEA 63.8 EUR InStock
APOSPC540017-250MG
Methyl 5-chloro-2-fluoro-4-hydroxybenzoate ≥98%
Methyl 5-chloro-2-fluoro-4-hydroxybenzoate
Formule: C₈H₆ClFO₃
MW: 204,583 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22371002
Numéro CAS: 245743-64-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité