4-Bromo-2-fluoro-5-methoxybenzaldehyde ≥97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC540024-250MG
APOSPC540024-250MGEA 79.9 EUR InStock
APOSPC540024-250MG
4-Bromo-2-fluoro-5-methoxybenzaldehyde ≥97%
4-Bromo-2-fluoro-5-methoxybenzaldehyde
Formule: C₈H₆BrFO₂
MW: 233,034 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD17012743
Numéro CAS: 749931-20-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité