4-Bromo-2-fluorobenzènesulfonamide
Fournisseur: Apollo Scientific
PC5417-1G
APOSPC5417-1GEA 23.2 EUR InStock
APOSPC5417-1G
4-Bromo-2-fluorobenzènesulfonamide
4-Bromo-2-fluorobenzènesulfonamide
Formule: C₆H₅BrFNO₂S
MW: 254,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD03094291
Numéro CAS: 214210-30-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité