2-Bromotetrafluoropropionic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC5515-1G
APOSPC5515-1GEA 319 EUR InStock
APOSPC5515-1G
2-Bromotetrafluoropropionic acid 97%
2-Bromotetrafluoropropionic acid
Formule: C₃HBrF₄O₂
MW: 224,94 g/mol
Point d'ébullition: 60 °C/22mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02183518
Numéro CAS: 13859-31-9
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité