Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Perfluoro(allylbenzene) 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

PC5697-100G
APOSPC5697-100GEA 548 EUR InStock
APOSPC5697-100G
Perfluoro(allylbenzene) 98%
Perfluoro(allylbenzene)


Formule: C₉F₁₀
MW: 298,08 g/mol
Point d'ébullition: 136…138 °C
Point de fusion: –38 °C
Densité: 1.708 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153225
Numéro CAS: 67899-41-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité