4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Bromo-1-[4-bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
PC57424-1G
APOSPC57424-1GEA 654 EUR InStock
APOSPC57424-1G
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide 95%
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Formule: C₉H₄Br₂F₄O
MW: 363,93 g/mol
Numéro MDL: MFCD34181535
Numéro CAS: 2386358-17-2
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité