3-Bromo-4-(difluoromethyl)benzoic acid 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC57723-250MG
APOSPC57723-250MGEA 72.5 EUR InStock
APOSPC57723-250MG
3-Bromo-4-(difluoromethyl)benzoic acid 95+%
3-Bromo-4-(difluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₅BrF₂O₂
MW: 251,025 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11110865
Numéro CAS: 1131615-04-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité